Beschreibung
- Jederzeitige einfache Plug-and-Play-Integration in ein Rotavapor™ R- System möglich
- Zentrale Steuerung aller Prozessparameter wie Drehzahl, Temperatur (Heizen, Kühlen, Dämpfen) und Druck
- Fernüberwachung per Smartphone mit Push-Benachrichtigungen und Live-Ansicht
- Modi: Manuell, Timer, kontinuierlich
- Die Flexibilität der Anwenderoberfläche ermöglicht die einfache Installation und bequeme Bedienung aus mehreren Positionen:
- Rotavapor Griff™
- Vakuumpumpe
- Abzugshaube oder Laborwand
- Eigenständiger Betrieb zur lokalen Steuerung einer zentralen Vakuumanlage
- Perfekt synchronisierte Verarbeitung durch zentral gesteuerten Rotationsverdampfer, Heizbad, drehzahlgeregelte Vakuumpumpe und Umlaufkühler
- Unbeaufsichtigter Betrieb (optional):
- Automatische Destillation mit AutoDest Sensor
- Schaumsensor für schäumende Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Synthetisch |
| Typ | Schnittstelle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-300. |
| Enthält | Kit für V-300/600-Woulff-Flasche |
| Modell | Pro |
| Länge (metrisch) | 122 mm |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Höhe (metrisch) | 221 mm |
| Elektrische Anforderungen | 30 VDC |
| Spannung | 30 VDC |