Learn More
BUCHI Rotavapor I-300 Vacuum Controller and Interface
Artikelnummer. 15560600 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
Eigenständig
Kit für V-300/600
Kit für V-300/600, Woulff-Flasche
Kit für V-300/600-Woulff-Flasche
Ventileinheit
Ventileinheit; Verwendung: Nicht-BUCHI Vakuumquelle
Zur Verwendung mit (Geräte):
R-300 mit Nicht-Buchi Vakuumpumpen
R-300, Nicht Buchi Vakuumpumpen
R-300, V-300, V-600
R-300.
Modell:
Pro
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält Zur Verwendung mit (Geräte) Modell unitSize
15560600 Ventileinheit; Verwendung: Nicht-BUCHI Vakuumquelle R-300, Nicht Buchi Vakuumpumpen Standard 1 Stück
15540600 Kit für V-300/600 R-300, V-300, V-600 Standard 1 Stück
15550600 Kit für V-300/600, Woulff-Flasche R-300, V-300, V-600 Standard 1 Stück
15590590 Eigenständig R-300, V-300, V-600 Pro 1 Stück
15520600 Ventileinheit R-300 mit Nicht-Buchi Vakuumpumpen Pro 1 Stück
15530600 Eigenständig R-300, V-300, V-600 Standard 1 Stück
15510600 Kit für V-300/600-Woulff-Flasche R-300. Pro 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 15560600
Marke: BUCHI 11I300S30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The BUCHI Interface I-300 controls all distillation parameters of a Rotavapor R-300 system including the optional V-300 Vacuum Pump and F-3XX series chillers.
  • Jederzeitige einfache Plug-and-Play-Integration in ein Rotavapor™ R-300-System möglich
  • Zentrale Steuerung aller Prozessparameter wie Drehzahl, Temperatur (Heizen, Kühlen, Dämpfen) und Druck
  • Fernüberwachung per Smartphone mit Push-Benachrichtigungen und Live-Ansicht
  • Modi: Manuell, Timer, kontinuierlich
  • Die Flexibilität der Anwenderoberfläche ermöglicht die einfache Installation und bequeme Bedienung aus mehreren Positionen:
    • Rotavapor™ Griff
    • Vakuumpumpe
    • Abzugshaube oder Laborwand
  • Eigenständiger Betrieb zur lokalen Steuerung einer zentralen Vakuumanlage
  • Perfekt synchronisierte Verarbeitung durch zentral gesteuerten Rotationsverdampfer, Heizbad, drehzahlgeregelte Vakuumpumpe und Umlaufkühler
  • Unbeaufsichtigter Betrieb (optional):
    • Automatische Destillation mit AutoDest Sensor
    • Schaumsensor für schäumende Proben
Spezifikation
Material Plastic
Typ Vakuumregler/-schnittstelle
Zur Verwendung mit (Geräte) R-300, Nicht Buchi Vakuumpumpen
Enthält Ventileinheit; Verwendung: Nicht-BUCHI Vakuumquelle
Modell Standard