Learn More
BUCHI Rotavapor I-300 Vacuum Controller and Interface
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Enthält:
Eigenständig
Kit für V-300/600
Kit für V-300/600, Woulff-Flasche
Kit für V-300/600-Woulff-Flasche
Ventileinheit
Ventileinheit; Verwendung: Nicht-BUCHI Vakuumquelle
Zur Verwendung mit (Geräte):
R-300 mit Nicht-Buchi Vakuumpumpen
R-300, Nicht Buchi Vakuumpumpen
R-300, V-300, V-600
R-300.
Modell:
Pro
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Jederzeitige einfache Plug-and-Play-Integration in ein Rotavapor™ R-300-System möglich
- Zentrale Steuerung aller Prozessparameter wie Drehzahl, Temperatur (Heizen, Kühlen, Dämpfen) und Druck
- Fernüberwachung per Smartphone mit Push-Benachrichtigungen und Live-Ansicht
- Modi: Manuell, Timer, kontinuierlich
- Die Flexibilität der Anwenderoberfläche ermöglicht die einfache Installation und bequeme Bedienung aus mehreren Positionen:
- Rotavapor™ Griff
- Vakuumpumpe
- Abzugshaube oder Laborwand
- Eigenständiger Betrieb zur lokalen Steuerung einer zentralen Vakuumanlage
- Perfekt synchronisierte Verarbeitung durch zentral gesteuerten Rotationsverdampfer, Heizbad, drehzahlgeregelte Vakuumpumpe und Umlaufkühler
- Unbeaufsichtigter Betrieb (optional):
- Automatische Destillation mit AutoDest Sensor
- Schaumsensor für schäumende Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Plastic |
| Typ | Vakuumregler/-schnittstelle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-300, V-300, V-600 |
| Enthält | Eigenständig |
| Modell | Pro |