Learn More
B Braun™ Introvan W Venenverweilkatheter
Der B Braun™ Introcan™ W intravenöse Katheter ist ein konventioneller IV-Katheter mit Flügeln für eine stabile Fixierung.
Marke: B Braun™ 4254074B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21600kg
Beschreibung
- IV-Kathetermaterial: FEP
- Ergonomisches Produktdesign für einhändiges Einführen
- Scharfe, zurückgeschnittene Abschrägung für minimales Punktionstrauma
- Transparente Segmente bestätigen die erfolgreiche Platzierung des Katheters beim Abziehen der Nadel
- Latex-frei, PVC-frei
- Flügel für eine feste Fixierung
Spezifikation
ISO-Norm 10.555-1/5 | |
Gelb | |
24 G | |
Intravenöser Katheter | |
Je 1 |
FEP | |
0.7 x 19 mm | |
Flügel für Stabilität | |
Je 1 |