missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Introvan W Venenverweilkatheter
Der B Braun™ Introcan™ W intravenöse Katheter ist ein konventioneller IV-Katheter mit Flügeln für eine stabile Fixierung.
135.68 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO-Norm 10.555-1/5 |
---|---|
Material | FEP |
Enthält | Flügel für Stabilität |
Produkttyp | Intravenöser Katheter |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10262735
|
B Braun™
4254074B |
24 G |
135.68 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10731834
|
B Braun™
4254090B |
22 G |
135.68 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- IV-Kathetermaterial: FEP
- Ergonomisches Produktdesign für einhändiges Einführen
- Scharfe, zurückgeschnittene Abschrägung für minimales Punktionstrauma
- Transparente Segmente bestätigen die erfolgreiche Platzierung des Katheters beim Abziehen der Nadel
- Latex-frei, PVC-frei
- Flügel für eine feste Fixierung
Spezifikation
ISO-Norm 10.555-1/5 | |
Flügel für Stabilität | |
Je 1 |
FEP | |
Intravenöser Katheter | |
Je 1 |