Learn More
IP6K1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen IP6K1
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30231525
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-36710-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30229432
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-36710-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IP6K1 Polyclonal antibody specifically detects IP6K1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
IP6K1
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
9807
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase, EC 2.7.4.21, inositol hexakisphosphate kinase 1, Inositol hexaphosphate kinase 1KIAA0263IHPK1PiUS, InsP6 kinase 1, MGC9925, Pi uptake stimulator
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human IP6K1 (NP_695005.1).,, Sequence:, MCVCQTMEVGQYGKNASRAGDRGVLLEPFIHQVGGHSSMMRYDDHTVCKPLISREQRFYESLPPEMKEFTPEYKGVVSVCFEGDSDGYINLVAYPYVESETVEQDDTTEREQPRRKHSRRSLHRSGSGSDHKEEKASLSLETSESSQEAKSPKVELHSHSEVPFQMLDGNSGLSSEKISHNPWSLRCHKQQLSRMRSESKDRKLYKFLLLENVVHHFKYP
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.