Learn More
IPA-3, MedChemExpress
Beschreibung
IPA-3 is a selective non-ATP competitive PAK1 inhibitor with IC50 of 2.5 μM, and shows no inhibition to group II PAKs (PAKs 4-6).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | IPA-3 |
| CAS | 42521-82-4 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H14O2S2 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.35 mM) |
| SMILES | OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC3=C4C=CC=CC4=CC=C3O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 350.45 |
| Formelmasse | 350.45 |
| Mehr anzeigen |