Learn More
IRAK inhibitor 3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478307
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478307 5 mg -
16425618 10 mg 10 Milligramm
16411787 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478307 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13277
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IRAK inhibitor 3
CAS 1012343-93-9
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H21N5O4S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 13 mg/mL (29.58 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(CNC2=NN3C(C4=CC(OC)=C(C=C4)OC)=CN=C3C=C2)C=C1)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 439.49
Formelmasse 439.49
Reinheit (%) 98.17%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation