Learn More
Invitrogen™ Human IRAK4, His Tag Recombinant Protein
IL-1 receptor associated kinases (IRAKs) are serine/threonine kinases.
Marke:  Invitrogen™ PV4002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10660385
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
IRAKs are involved in signaling via Toll/IL-1 pathways.
Spezifikation
Spezifikation
NP_057207
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
IRAK4
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
55.6kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
IRAK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus