Learn More
Invitrogen™ Human IRAK4, His Tag Recombinant Protein
IL-1 receptor associated kinases (IRAKs) are serine/threonine kinases.
640.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_057207 |
---|---|
Gen-Alias | IRAK4 |
Kinase-Familie | IRAK Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11593437
|
Invitrogen™
PV3362 |
10 μg |
640.00 €
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10660385
|
Invitrogen™
PV4002 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15468453
|
Invitrogen™
PR5612U |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
IRAKs are involved in signaling via Toll/IL-1 pathways.
Spezifikation
NP_057207 | |
IRAK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
IRAK4 | |
Human | |
His Tag |