Learn More
Invitrogen™ Human IRAK4, His Tag Recombinant Protein
IL-1 receptor associated kinases (IRAKs) are serine/threonine kinases.
Marke:  Invitrogen™ PR5612U
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468453
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
IRAKs are involved in signaling via Toll/IL-1 pathways.
Spezifikation
Spezifikation
NP_057207
55.6 kDa
Human
IRAK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction, Immunology
Kinase Assay
100μg
IRAK4
Human
His Tag
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases