Learn More
Iridium trichloride, 99.9%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31029733
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31029733 100 mg
31015522 250 mg
31017361 5 g
31018591 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31029733 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD134882100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trace metals basis
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium trichloride
CAS 10025-83-9
Menge 100 mg
Summenformel Cl3Ir
MDL-Nummer MFCD00011063
SMILES [Ir+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 298.58
Reinheit (%) 99.9%