missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Irinotecan hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16401816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16401816 500 mg 500 Milligramm
16487116 100 mg 100 Milligramm
16483117 50 mg -
16431226 200 mg 200 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16401816

Marke: Medchem Express HY16562A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.

Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Irinotecan hydrochloride
CAS 100286-90-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H39ClN4O6
Menge 500 mg
Synonym (+)-Irinotecan hydrochlorideCPT-11 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (200.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 623.14
Formelmasse 623.14
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.