Learn More
Irinotecan hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487116
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16487116 100 mg 100 Milligramm
16483117 50 mg -
16431226 200 mg 200 Milligramm
16401816 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487116 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16562A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Irinotecan hydrochloride
CAS 100286-90-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H39ClN4O6
Menge 100 mg
Synonym (+)-Irinotecan hydrochlorideCPT-11 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (200.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 623.14
Formelmasse 623.14
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death