Learn More
Irinotecan hydrochloride trihydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451226
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16451226 200 mg -
16427126 100 mg 100 Milligramm
16421816 500 mg 500 Milligramm
16413127 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16451226 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16568
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Irinotecan hydrochloride trihydrate ((+)-Irinotecan hydrochloride trihydrate) is a topoisomerase I inhibitor with antitumor activity.
Irinotecan hydrochloride trihydrate ((+)-Irinotecan hydrochloride trihydrate) is a topoisomerase I inhibitor with antitumor activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Irinotecan hydrochloride trihydrate
CAS 136572-09-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H45ClN4O9
Menge 200 mg
Synonym (+)-Irinotecan hydrochloride trihydrateCPT-11 hydrochloride trihydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (73.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.52 mg/mL (2.24 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES [H]Cl.O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.O.O.O
Molekulargewicht (g/mol) 677.18
Formelmasse 677.18
Reinheit (%) 98.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death