Learn More
Irinotecan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491806 500 mg 500 Milligramm
16477116 100 mg -
16473117 50 mg -
16421226 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491806 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16562
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Irinotecan ((+)-Irinotecan) is a topoisomerase I inhibitor, preventing religation of the DNA strand by binding to topoisomerase I-DNA complex.
Irinotecan ((+)-Irinotecan) is a topoisomerase I inhibitor, preventing religation of the DNA strand by binding to topoisomerase I-DNA complex.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Irinotecan
CAS 97682-44-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H38N4O6
Menge 500 mg
Synonym (+)-Irinotecan CPT-11
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (42.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3
Molekulargewicht (g/mol) 586.68
Formelmasse 586.68
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death