Learn More
Ismatec™ Ismatec™ Verlängerungspumpenschläuche, Puri-Flex™
Ismatec™ Verlängerungspumpenschläuche sind langlebige Schläuche für Pharma- und Bioprozessanwendungen
Marke:  Ismatec™ 96418-18
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11739819
  • 96.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Anwendungen: Für allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
  • Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, durchscheinend
  • Zertifikate: FDA-konform (21CFR 177.2600), erfüllt die Anforderungen der USP Klasse VI, hergestellt nach GMP
  • Temperaturbereich: –58 bis 275 °F (–50 bis 135 °C)
  • Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Verlängerungsschläuche
    0,02 in.
    Puri-Flex
    15,2 m
    0,51 mm ID x 15,2 m L
    Ja
    0,51 mm
    50 ft.
    Ismatec Pumpen
    Durchscheinend