Learn More
Ismatec™ Ismatec™ Verlängerungspumpenschläuche, Puri-Flex™
Ismatec™ Verlängerungspumpenschläuche sind langlebige Schläuche für Pharma- und Bioprozessanwendungen
94.90 € - 96.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Verlängerungsschläuche |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Puri-Flex |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11719819
|
Ismatec™
96418-10 |
0,19 mm ID x 15,2 m L |
96.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11729819
|
Ismatec™
96418-12 |
0,25 mm ID x 15,2 m L |
96.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11739819
|
Ismatec™
96418-18 |
0,51 mm ID x 15,2 m L |
96.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11749819
|
Ismatec™
96418-26 |
0,89 mm ID x 15,2 m L |
96.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11759819
|
Ismatec™
96418-30 |
1,14 mm ID x 15,2 m L |
94.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11769819
|
Ismatec™
96418-34 |
1,42 mm ID x 15,2 m L |
96.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11789819
|
Ismatec™
96418-48 |
2,79 mm ID x 15,2 m L |
96.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Verlängerungsschläuche | |
Puri-Flex | |
15,2 m | |
Durchscheinend |
Ja | |
50 ft. | |
Ismatec Pumpen |