Learn More
Isobutyl-4-Hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Beschreibung
Isobutyl 4-hydroxybenzoate is used as an anti-microbial agent. It is also used as antiseptics for cosmetic field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isobutyl-4-hydroxybenzoesäure wird als antimikrobielles Mittel verwendet. Es wird auch als Antiseptikum in der Kosmetik verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Isobutyl-4-hydroxybenzoesäure wird als antimikrobielles Mittel verwendet. Es wird auch als Antiseptikum in der Kosmetik verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isobutyl 4-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 74°C to 78°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2642305 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 194.23 |
Reinheit (%) | 98% |