Learn More
Merck Isopore™ Membranfilter, 0,2 μm
Zur Analyse von luftübertragenen Kontaminanten und anderen Partikeln mit optischer oder Elektronenmikroskopie. Isopore™ Polycarbonat-Membranfilter haben eine glatte, glasähnliche Oberfläche zur besseren Beobachtung der Probe. Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen/Flussraten, Durchmessern und Farben.
Marke: Merck GTBP04700
555.57 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zur Analyse von luftübertragenen Kontaminanten und anderen Partikeln mit optischer oder Elektronenmikroskopie.Isopore™ Membranfilter aus Polycarbonat haben eine glatte, glasähnliche Oberfläche, wodurch Proben besser sichtbar sind.Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen/Flussraten, Durchmessern und Farben.
Die Isopore™ Membran ist ein aus Polycarbonat geätzter Siebfilter, der für alle Analysen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche betrachtet wird. Die Isopore™ Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse von luftübertragenen Schmutzstoffen und anderer Partikel mittels optischer oder Elektronenmikroskopie. Die Isopore™ Membran besteht aus Polycarbonatfolie, die eine glatte, glasähnliche Oberfläche für eine klarere Probenbeobachtung aufweist Die einzigartige Herstellung und Verarbeitung der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine konsistente Porengröße für eine genaue Trennung der Proben nach Größe. Filter mit abgestimmten Gewicht sind aufgrund des niedrigen, konstanten Teer- und Aschegewichts in der Regel nicht erforderlich.Merkmale und Vorteile:
• Membranstruktur hält Partikel auf der Oberfläche zurück, wodurch Zählung und Analyse vereinfacht werden
• Isopore™ Membranen verfärben sich nicht, was zu geringen Hintergrundinterferenzen führt
• Nicht hygroskopisch, was eine schnelle Trocknung und kürzere Probenanalysezeiten ermöglicht
• Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Reinigung für die Durchlichtmikroskopie; auch erhältlich in brauner Variante
Anwendungen:
Luftüberwachung, epifluoreszierende Mikroskopie, Chemotaxis-Assays
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Schwarz | |
Polycarbonat | |
Unsteril | |
Luftanalysen, Zellbiologie, Zellkulturen, Bioassays, Zytologie, Umweltanalysen, Epifluoreszenz. | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Hydrophil | |
47 mm |
50 psi | |
Siebfilter | |
0,22 μm | |
Durchsch. 16 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse bei 10 psi); 6 ml/min x cm2/psi | |
1,0 l/min/cm2 | |
100Pack | |
Filtermembranen | |
47 mm |