Learn More
Merck Isopore™ Membranfilter, 0,2 μm
Zur Analyse von luftübertragenen Kontaminanten und anderen Partikeln mit optischer oder Elektronenmikroskopie. Isopore™ Membranfilter aus Polycarbonat haben eine glatte, glasähnliche Oberfläche, wodurch Proben besser sichtbar sind. Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen/Flussraten, Durchmessern und Farben.
182.00 € - 728.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Filtertyp | Siebfilter |
Material | Polycarbonat |
Porengröße | 0,22 μm |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Flussrate | Bubble Point | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Flussrate | Bubble Point | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10084440
|
Merck
GTTP01300 |
13 mm | Weiß | Durchsch. 16 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse bei 10 psi); 3,36 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
192.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10702731
|
Merck
GTBP01300 |
13 mm | Schwarz | Durchsch. 16 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse bei 10 psi); 6 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
182.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10712381
|
Merck
GTTP02500 |
25 mm | Weiß | Durchsch. 16 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse bei 10 psi); 3,36 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
294.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10527092
|
Merck
GTBP02500 |
25 mm | Schwarz | Durchsch. 16 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse bei 10 psi); 6 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
423.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10722381
|
Merck
GTTP03700 |
37 mm | Weiß | Durchsch. 16 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse bei 10 psi); 3,36 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
287.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10696721
|
Merck
GTTP04700 |
47 mm | Weiß | Durchsch. 16 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse bei 10 psi); 3,36 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
367.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10742381
|
Merck
GTBP04700 |
47 mm | Schwarz | Durchsch. 16 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse bei 10 psi); 6 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
620.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10606731
|
Merck
GTTP14250 |
142 mm | Weiß | Durchsch. 16 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse bei 10 psi); 3,36 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
728.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10300462
|
Merck
GTTP09030 |
90 mm | Weiß | 0,007 l/min/ cm2/psi (Luft), 16 ml/min/ cm2 (Wasser) | ≥5,2 bar |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Zur Analyse von luftübertragenen Kontaminanten und anderen Partikeln mit optischer oder Elektronenmikroskopie.Isopore™ Membranfilter aus Polycarbonat haben eine glatte, glasähnliche Oberfläche, wodurch Proben besser sichtbar sind.Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen/Flussraten, Durchmessern und Farben.
Die Isopore™ Membran ist ein aus Polycarbonat geätzter Siebfilter, der für alle Analysen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche betrachtet wird. Die Isopore™ Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse von luftübertragenen Schmutzstoffen und anderer Partikel mittels optischer oder Elektronenmikroskopie. Die Isopore™ Membran besteht aus Polycarbonatfolie, die eine glatte, glasähnliche Oberfläche für eine klarere Probenbeobachtung aufweist. Die einzigartige Herstellung und Verarbeitung der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine konsistente Porengröße für eine genaue Trennung der Proben nach Größe. Filter mit abgestimmten Gewicht sind aufgrund des niedrigen, konstanten Teer- und Aschegewichts in der Regel nicht erforderlich.Merkmale und Vorteile:
• Membranstruktur hält Partikel auf der Oberfläche zurück, wodurch Zählung und Analyse vereinfacht werden
• Isopore™ Membranen verfärben sich nicht, was zu geringen Hintergrundinterferenzen führt
• Nicht hygroskopisch, was eine schnelle Trocknung und kürzere Probenanalysezeiten ermöglicht
• Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Reinigung für die Durchlichtmikroskopie; auch erhältlich in brauner Variante
Anwendungen:
Luftüberwachung, epifluoreszierende Mikroskopie, Chemotaxis-Assays
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Polycarbonat | |
Unsteril | |
Hydrophil |
Siebfilter | |
0,22 μm | |
Filtermembranen |