Learn More
Isoprenaline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472189
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16472189 1 g
16441426 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472189 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0468
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.
Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoprenaline hydrochloride
CAS 51-30-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H18ClNO3
Menge 1 g
Synonym Isoproterenol hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 80 mg/mL (322.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (201.84 mM)
SMILES OC1=CC=C(C(O)CNC(C)C)C=C1O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 247.72
Formelmasse 247.72
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation