Learn More
Isovanillin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412469
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16412469 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16412469 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYI0637
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isovanillin
CAS 621-59-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H8O3
Menge 1 g
Synonym 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(OC)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism