Learn More
ISRIB (trans-isomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16441427
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. Menge
16441427 50 mg
16465208 10 mg
16455896 100 mg
3 options
Artikelnummer. 16441427
Marke: Medchem Express HY12495
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ISRIB (trans-isomer) is a potent inhibitor of PERK with an IC50 of 5 nM. ISRIB potently reverses the effects of eIF2α phosphorylation (IC50=5 nM).
ISRIB (trans-isomer) is a potent inhibitor of PERK with an IC50 of 5 nM. ISRIB potently reverses the effects of eIF2α phosphorylation (IC50=5 nM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ISRIB (trans-isomer)
CAS 1597403-47-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H24Cl2N2O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 4.55 mg/mL (10.08 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N[C@H]1CC[C@H](NC(COC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)CC1)COC3=CC=C(Cl)C=C3.[Relative stereochemistry]
Molekulargewicht (g/mol) 451.34
Formelmasse 451.34
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration