Learn More
Itopride hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 16441048
Marke: Medchem Express HYB0732
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Itopride (HSR803) hydrochloride is a potent dopamine-2 antagonist and an acetylcholine esterase (AChE) inhibitor. Itopride hydrochloride enhances gastric motility through both antidopaminergic and anti-acetylcholinesterasic actions, can be used as a gastrointestinal prokinetic agent. Itopride can be used for researching gastro-esophageal reflux disease (GERD).
Itopride (HSR803) hydrochloride is a potent dopamine-2 antagonist and an acetylcholine esterase (AChE) inhibitor. Itopride hydrochloride enhances gastric motility through both antidopaminergic and anti-acetylcholinesterasic actions, can be used as a gastrointestinal prokinetic agent. Itopride can be used for researching gastro-esophageal reflux disease (GERD).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Itopride hydrochloride
CAS 122892-31-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H27ClN2O4
Menge 5 g
Synonym HSR803
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (253.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (126.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 394.89
Formelmasse 394.89
Reinheit (%) 99.95%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.