Learn More
GPE Scientific™ J Young O-Ring-Nadelventil
GPE Scientific™ J Young O-Ring-Hahn mit Nadelventil enthält einen PTFE-Kolben, der als O-Ring mit einem PTFE-Nadelabsperrpunkt versiegelt ist.
Marke: GPE Scientific™ POR/9/NV
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Das Nadelventil enthält einen PTFE-Kolben, der als O-Ring-Hahn mit einem PTFE-Nadelabsperrpunkt versiegelt ist.
- Kalibrierungen am Zylinder geben einen Hinweis auf den Durchfluss, damit Sie Prozesse wiederholen können.
- Mit einem Seitenarm
- Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmgrößen
Spezifikation
Nadelventilhahn mit Seitenarm | |
PTFE | |
PTFE-Kolben |
9 mm | |
Innendurchmesser: 9 mm, Außendurchmesser: 12 mm |