Learn More
GPE Scientific™ J Young O-Ring-Nadelventil
GPE Scientific™ J Young O-Ring-Hahn mit Nadelventil enthält einen PTFE-Kolben, der als O-Ring mit einem PTFE-Nadelabsperrpunkt versiegelt ist.
75.25 € - 77.30 €
Spezifikation
Typ | Nadelventilhahn mit Seitenarm |
---|---|
Material | PTFE |
Enthält | PTFE-Kolben |
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15844824
|
GPE Scientific™
POR/1/NV |
1 mm |
75.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894824
|
GPE Scientific™
POR/2/NV |
2 mm |
75.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15844834
|
GPE Scientific™
POR/3/NV |
3 mm |
75.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15854834
|
GPE Scientific™
POR/4/NV |
4 mm |
75.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15874834
|
GPE Scientific™
POR/6/NV |
6 mm |
77.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15814844
|
GPE Scientific™
POR/9/NV |
9 mm |
77.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Das Nadelventil enthält einen PTFE-Kolben, der als O-Ring-Hahn mit einem PTFE-Nadelabsperrpunkt versiegelt ist.
- Kalibrierungen am Zylinder geben einen Hinweis auf den Durchfluss, damit Sie Prozesse wiederholen können.
- Mit einem Seitenarm
- Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmgrößen
Spezifikation
Nadelventilhahn mit Seitenarm | |
PTFE | |
PTFE-Kolben |