Learn More
GPE Scientific™ J Young O-Ring-Nadelventil
GPE Scientific™ J Young O-Ring-Hahn mit Nadelventil enthält einen PTFE-Kolben, der als O-Ring mit einem PTFE-Nadelabsperrpunkt versiegelt ist.
Marke:  GPE Scientific™ POR/2/NV
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15894824
  • 75.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Nadelventil enthält einen PTFE-Kolben, der als O-Ring-Hahn mit einem PTFE-Nadelabsperrpunkt versiegelt ist.
  • Kalibrierungen am Zylinder geben einen Hinweis auf den Durchfluss, damit Sie Prozesse wiederholen können.
  • Mit einem Seitenarm
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmgrößen
Spezifikation
Spezifikation
Nadelventilhahn mit Seitenarm
PTFE
PTFE-Kolben
2 mm
Innendurchmesser: 2-mm-Kapillare, AD: 6 mm