Learn More
MedChemExpress JC-1
Artikelnummer. 16446608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16446608 10 mg -
16470246 100 mg 2 Milligramm
16462697 50 mg -
16429177 5 mg 5 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16446608
Marke: MedChemExpress HY15534
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress JC-1 (CBIC2) is a fluorescent lipophilic carbocyanine dye used to measure mitochondrial membrane potential.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 5 mg/mL (7.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Molekulargewicht 652.23 g/mol
CAS 3520-43-2
Synonym CBIC2