Learn More
JNJ-7706621, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473818
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16473818 10 mg -
16464866 100 mg -
16456547 5 mg 5 Milligramm
16450197 50 mg -
16420086 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16473818 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10329
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress JNJ-7706621 is a potent aurora kinase inhibitor, and also inhibits CDK1 and CDK2, with IC50s of 9 nM, 3 nM, 11 nM, and 15 nM for CDK1, CDK2, aurora-A and aurora-B, respectively.
JNJ-7706621 is a potent aurora kinase inhibitor, and also inhibits CDK1 and CDK2, with IC50s of 9 nM, 3 nM, 11 nM, and 15 nM for CDK1, CDK2, aurora-A and aurora-B, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JNJ-7706621
CAS 443797-96-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H12F2N6O3S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (316.97 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC2=NN(C(C3=C(F)C=CC=C3F)=O)C(N)=N2)C=C1)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 394.36
Formelmasse 394.36
Reinheit (%) 98.67%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease