Learn More
3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutzkits
Ein gebrauchsfertiges Starterkit mit allem, was für die Filtration im Labor erforderlich ist. Das 3M™ Jupiter™ Starterkit verfügt über einen elektronischen akustischen und optischen Alarm bei niedrigem Batteriestand und/oder niedrigem Luftstrom.
959.28 € - 1546.30 €
Spezifikation
Akkulaufzeit | 8 hours |
---|---|
Akkutyp | NiMH |
Filtertyp | OV/HE Filter |
Produkttyp | PAPR Assembly, No Headtop |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protection against gases, vapors, and particulates, or a combination of contaminants per filter used |
Produktcode | Marke | Filtertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11741403
|
3M™
7000079735 |
OV/HE Filter |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
13443696
|
3M™
7000044295 |
A2P |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hochkomfortables Dekontaminationsband
- Luftstromanzeige und Kalibrierschlauch
- Filter und Vorfilter gegen organische Dämpfe und Partikel (A2P)
- Längenverstellbarer Atemschlauch
- Akku (NiMH) mit 8 Stunden Betriebsdauer und ein Akkuladegerät
Spezifikation
8 hours | |
OV/HE Filter | |
Protection against gases, vapors, and particulates, or a combination of contaminants per filter used |
NiMH | |
PAPR Assembly, No Headtop | |
1 Ea. |