Learn More
Justrite™ Antistatische Drähte mit Endverbindungen
Verhindern Sie eine Entzündung durch Funken infolge der Bewegung von brennbaren Flüssigkeiten
57.85 € - 63.27 €
Spezifikation
Produkttyp Draht
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Enthält Material Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Material Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11954957
Unterlagen ansehen
Justrite™
08496
Endverbinder Zink, Stahl 304,8 cm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
71.40 €
57.85 € / 1 Stück
Sparen 13.55 €
18% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-05-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
12903455
Unterlagen ansehen
Justrite™
08497
Endverbinder Kupfer, Polyurethan, Polyurethane 304.8 cm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11978039
Unterlagen ansehen
Justrite™
08505
C-Klemme (5 /8 Zoll) x Krokodilklemme (5 /8 Zoll) Zink, Stahl, Steel 91.44 cm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Optional mit flexiblem oder isoliertem Draht.
  • Der flexible Draht besteht aus mehrsträngigem Stahlseil, eingeschlossen in verzinktem Stahl
  • Der isolierte Draht besteht aus mehrsträngigem Kupferdraht mit elektrisch inerter Beschichtung aus schwarzem Polyurethan
  • Standardmäßige Erdungsdrahtlängen sind 3 und 10 ft. (1 und 3 m); bei Bedarf längerer Längen mehrere Drähte mit 0,25-in.-Anschlussklemmen (Art.-Nr. 17-985-90G oder 17-985-90J) miteinander verschrauben.
†Aufgerollt.
Compliance
Erfüllt die US-Standards OSHA und die örtlichen Sicherheitsbestimmungen, die geerdete Behälter und Fässer während des Transports von Flüssigkeiten erfordern.
Spezifikation
Spezifikation
Draht