Learn More
JW 642, MedChemExpress
Beschreibung
JW 642 is a potent inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL) that displays IC50 values of 7.6, 14, and 3.7 nM for inhibition of MAGL in mouse, rat, and human brain membranes, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | JW 642 |
| CAS | 1416133-89-5 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H20F6N2O3 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.27 mM) |
| SMILES | O=C(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N(CC1)CCN1CC2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 462.39 |
| Formelmasse | 462.39 |
| Mehr anzeigen |