Learn More
JW74, MedChemExpress
Beschreibung
JW74 antagonizes LiCl-induced activation of the canonical Wnt signaling with an IC50 of 420 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | JW74 |
| CAS | 863405-60-1 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H20N6O2S |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.52 mM) |
| SMILES | CC1=CC=C(C2=NOC(CSC3=NN=C(C4=CC=NC=C4)N3C5=CC=C(OC)C=C5)=N2)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 456.52 |
| Formelmasse | 456.52 |
| Mehr anzeigen |