Learn More
K-Ras-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16480048
Marke: Medchem Express HY18674
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress K-Ras-IN-1 is a K-Ras inhibitor. K-Ras-IN-1 binds to K-Ras (WT), K-Ras (G12D), K-Ras (G12V), and H-Ras. K-Ras-IN-1 has potential for the research of pancreatic, colon and lung carcinomas.
K-Ras-IN-1 is a K-Ras inhibitor. K-Ras-IN-1 binds to K-Ras (WT), K-Ras (G12D), K-Ras (G12V), and H-Ras. K-Ras-IN-1 has potential for the research of pancreatic, colon and lung carcinomas.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material K-Ras-IN-1
CAS 84783-01-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H13NOS
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (482.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(C1=CC=CC=C1O)N2CCCC2
Molekulargewicht (g/mol) 207.29
Formelmasse 207.29
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.