Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Schraubstopfen aus Polyethylen mit metrischem Gewinde, GPN700 Serie
Hergestellt aus Polyethylen. Pöppelmann™ Kapsto™ Schraubkappen aus Polyethylen mit metrischem Gewinde, Serie GPN700, sind geeignet für eine Vielzahl metrischer und zölliger Gewinde.
Marke: Poeppelmann™ 70012100000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Polyethylen
- Gelb
Spezifikation
Mit M12-Gewinde | |
Schraubpropfen | |
100/Packung | |
14 mm |
Geeignet für verschiedene metrische und imperische Gewinde | |
Gelb | |
Polyethylen |