Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Dichtungsstopfen aus Polyethylen
Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
12.03 € - 84.32 €
Spezifikation
Produkttyp | Polyäthylen-Versiegelungspropfen |
---|---|
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kann universell als Kappe oder Stopfen verwendet werden. Das verjüngte Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen |
Verpackungsmenge | 100/Packung |
Farbe | Gelb |
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10412745
|
Poeppelmann™
61000020000 |
10 mm | 11 mm | 4,4 mm |
12.08 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10402745
|
Poeppelmann™
61000010000 |
10 mm | 10 mm | 2,8 mm |
13.04 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10389044
|
Poeppelmann™
61000030000 |
10 mm | 13 mm | 6 mm |
13.09 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10597404
|
Poeppelmann™
61000040000 |
10 mm | 14 mm | 6,8 mm |
12.03 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10461405
|
Poeppelmann™
61000170000 |
15 mm | 25 mm | 16,8 mm |
15.05 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10708375
|
Poeppelmann™
61000070000 |
10 mm | 16 mm | 9 mm |
12.40 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10013334
|
Poeppelmann™
61000220000 |
18 mm | 30 mm | 21,2 mm |
28.09 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10576044
|
Poeppelmann™
61000230000 |
19 mm | 32 mm | 22,9 mm |
30.85 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10595854
|
Poeppelmann™
61000240000 |
19 mm | 33 mm | 23,7 mm |
33.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10527794
|
Poeppelmann™
61000250000 |
19 mm | 35 mm | 26,2 mm |
40.86 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10319254
|
Poeppelmann™
61000290000 |
22 mm | 45 mm | 35,2 mm |
42.29 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10229954
|
Poeppelmann™
61000350000 |
25 mm | 55 mm | 45,2 mm |
47.81 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10368924
|
Poeppelmann™
61000390000 |
25 mm | 67 mm | 56,7 mm |
84.32 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Descripción
- Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
- Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
- Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Especificaciones
Polyäthylen-Versiegelungspropfen | |
Kann universell als Kappe oder Stopfen verwendet werden. Das verjüngte Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen | |
Gelb |
Polyethylen | |
100/Packung |