Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Kegelverschlüsse aus Polyethylen
Hergestellt aus Polyethylen. Poppelmann™ Kapsto™ Kegelverschlüsse aus Polyethylen sind universell als Kappe oder Stopfen einsetzbar.
131.44 € - 157.94 €
Spezifikation
Produkttyp | Konische Verschlüsse |
---|---|
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kann universell als Kappe oder Stopfen verwendet werden |
Verpackungsmenge | 100/Packung |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10471415
|
Poeppelmann™
60007900000 |
17 mm |
157.94 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10410075
|
Poeppelmann™
60006980000 |
13 mm |
131.44 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Polyethylen
- Gelb
Spezifikation
Konische Verschlüsse | |
Kann universell als Kappe oder Stopfen verwendet werden | |
Naturfarben |
Polyethylen | |
100/Packung |