Learn More
Ketanserin tartrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495026
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16495026 100 mg
16410407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16495026 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10562A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ketanserin (R41468) tartrate is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin tartrate also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Ketanserin (R41468) tartrate is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin tartrate also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ketanserin tartrate
CAS 83846-83-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H28FN3O9
Menge 100 mg
Synonym R41468 tartrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (274.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (11.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1N2)N(CCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)C2=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 545.51
Formelmasse 545.51
Reinheit (%) 99.49%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation