Learn More
KG-501, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483818
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483818 10 mg -
16466547 5 mg 5 Milligramm
16460197 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483818 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103299
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material KG-501
CAS 18228-17-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H13ClNO5P
Menge 10 mg
Synonym Naphthol AS-E phosphate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6 mg/mL (15.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(OP(O)(O)=O)C=C2C=CC=CC2=C1)NC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 377.72
Formelmasse 377.72
Reinheit (%) 98.08%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation