Learn More
Ki-67 (Proliferating Cell Marker) Mouse, Clone: MKI67/2462, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4288-MSM2-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900488
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Ki-67 (Proliferating Cell Marker)
Nuclear
MKI67/2462
Unconjugated
Mouse
345kDa and 395kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
4288
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Ki67 protein fragment (apprx. aa 2293-2478)
Any actively proliferating cells. Skin, Tonsil or Lymph Node
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.