Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenolharz
Hochbeständig gegen hohe Temperaturen und Dampf beim Autoklavieren
Marca: DWK Life Sciences 73802-13415
Dettagli aggiuntivi : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Descrizione
- Eingegossene Einlage aus weißem 14B-Gummi mit PTFE-Schicht
- Drei Gewindegänge
Specifica
Schraubverschluss | |
Flasche | |
Phenolharz | |
13-415 | |
Autoklavierbar |
PTFE/14B-Gummi | |
Schwarz | |
500/Karton | |
ASTM E982 |