missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Gewebemühle mit Schraubverschluss

Die Duall™ Gewebemühle verfügt über einen Glaspistill und ein Röhrchen mit Schraubverschluss und bietet ein äußerst effizientes Mahlwerk.

Marke:  DWK Life Sciences 885350-0023

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10799325

  • 171.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kombination konischer und zylindrischer Außenflächen auf einem einzigen Pistill und Röhrchen
  • Der Phenol-Schraubverschluss mit Einlage aus PTFE/Gummi ermöglicht die Zentrifugation oder Lagerung von Homogenaten ohne Transfer.
  • Einzeln erhältlich

Spezifikation

Spezifikation

10 mm
23
Glas
Schraubverschluss, Glaspistill
24 bis 410 mm
15 ml
0,004 bis 0,006 in.
10,9 in.
0,39 in.
0,59 oz.
278 mm
0,59 oz., 15 ml
0,94–16,14 Zoll
0,1 bis 0,15mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote