Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KimCote™ Graduierte Messzylinder mit Stoßschutz
Kalibriert auf Volumenabgabe
Marke: DWK Life Sciences KC20028W2000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beinhaltet: Abstandhaltern
Beschreibung
- KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruches
- Autoklavierbar
- Borosilikatglas
- Umgekehrte metrische Skala
- Weiße Messskalen
- Der geschliffene Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit.
- Ein Stück pro Karton
Bestellinformation
Ein Stück pro Karton.
Spezifikation
Round | |
Graduated Cylinder | |
To Deliver | |
ASTM E1272, Ausführung 1 | |
A | |
Graduiert von 100 bis 2000 ml | |
2000 ml | |
Umgekehrte metrische Skala | |
Ja |
± 6 ml | |
20.47 Zoll | |
White | |
Hexagonal | |
520 mm | |
Borosilikatglas | |
Stoßfängerschutz, Bodenplatte | |
20 ml | |
20 ml |