Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KimCote™ Graduierte Messzylinder mit Stoßschutz
Kalibriert auf Volumenabgabe
89.65 € - 347.19 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | To Deliver |
Zertifizierung/Konformität | ASTM E1272, Ausführung 1 |
Class | A |
Typ | Graduated Cylinder |
Beinhaltet: Abstandhaltern
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11767959
|
DWK Life Sciences
KC20028W-250 |
250 ml | 2 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11757959
|
DWK Life Sciences
KC20028W-100 |
100 ml | 1 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11797959
|
DWK Life Sciences
KC20028W1000 |
1000 ml | 10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12833147
|
DWK Life Sciences
KC20028W-500 |
500 ml | 5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11707969
|
DWK Life Sciences
KC20028W2000 |
2000 ml | 20 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruches
- Autoklavierbar
- Borosilikatglas
- Umgekehrte metrische Skala
- Weiße Messskalen
- Der geschliffene Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit.
- Ein Stück pro Karton
Bestellinformation
Ein Stück pro Karton.
Spezifikation
Hexagonal | |
ASTM E1272, Ausführung 1 | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
Stoßfängerschutz, Bodenplatte | |
Ja |
To Deliver | |
A | |
White | |
Borosilikatglas | |
Umgekehrte metrische Skala |