Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KimCote™ Graduierte Messzylinder mit Stoßschutz
Kalibriert auf Volumenabgabe
Marke: DWK Life Sciences KC20028W1000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beinhaltet: Abstandhaltern
Beschreibung
- KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruches
- Autoklavierbar
- Borosilikatglas
- Umgekehrte metrische Skala
- Weiße Messskalen
- Der geschliffene Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit.
- Ein Stück pro Karton
Bestellinformation
Ein Stück pro Karton.
Spezifikation
Rund | |
Messzylinder | |
Volumenabgabe | |
ASTM E1272, ASTM E438, USP Typ I | |
A | |
Graduiert von 50 bis 1000 ml | |
1000 ml | |
Einzeln | |
Autoklavierbar |
± 2.5 ml | |
18.11 Zoll | |
Weiß | |
Hexagonal | |
460 mm | |
Borosilikatglas | |
Stoßfängerschutz, Bodenplatte | |
10 ml | |
10 ml |