Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kulturkolben mit Schikanen
Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und Kultivierung und für gentechnische Verfahren
32.38 € - 471.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und -kultivierung sowie gentechnische Verfahren und rotierende und reziproke Schüttler |
Flaschenhalstyp | Glatt feuerpoliert |
Beschriftungsfläche | Langlebige weiße Keramik-Emaille Markierung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10181512
|
DWK Life Sciences
25630-250 |
250 ml |
220.00 €
6 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10769024
|
DWK Life Sciences
25630-500 |
500 ml |
206.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10520403
|
DWK Life Sciences
25630-1000 |
1000 ml |
309.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10266872
|
DWK Life Sciences
25630-2000 |
2000 ml |
471.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11720734
|
DWK Life Sciences
25630-250 |
250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11730734
|
DWK Life Sciences
25630-500 |
500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11740734
|
DWK Life Sciences
25630-1000 |
1000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10377262
|
DWK Life Sciences
25630125 |
125 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11710734
|
DWK Life Sciences
25630125 |
125 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Für Fermentation, Züchtung und Kultivierung von Zellkulturen und gentechnische Verfahren
- Der Schikaneboden verbessert Durchmischung, Sauerstoffzufuhr und Gasaustausch
- Halsaußendurchmesser: 25 mm (1 in.) für 125 ml-Größe; alle anderen haben einen Außendurchmesser am Hals von 38 mm (11/2 in.)
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Glatt feuerpoliert | |
Autoklavierbar |
Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und -kultivierung sowie gentechnische Verfahren und rotierende und reziproke Schüttler | |
Langlebige weiße Keramik-Emaille Markierung | |
Mit Schikanen |