Learn More
DWK Life Sciences Stopfen aus linearem HDPE
Das geschlossene untere Ende passt auf Standardkegelhals
26.95 €
Spezifikation
Farbe | Gelb, Blau |
---|---|
Material | HDPE |
Produkttyp | Stopfen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung als Ersatzteile für Elemente, die auf standardmäßige Verjüngungsabmessungen von Stopfen geschliffen sind |
Description
Das geschlossene untere Ende passt auf Standardkegelhals
- Hochbelastbare Stopfen aus Polyethylen
- Flansch auf Stopfen zum Schutz des Glases
Specifications
Gelb, Blau | |
HDPE | |
Stopfen | |
Verwendung als Ersatzteile für Elemente, die auf standardmäßige Verjüngungsabmessungen von Stopfen geschliffen sind |