Learn More
Invitrogen™ Human KIT, His Tag Recombinant Protein
KIT Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen™ P3081
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11579286
  • 638.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
KIT is a proto-oncogene encoding a transmembrane tyrosine kinase receptor for stem cell factor required for normal hematopoiesis, melangenesis and gametogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
NP_000213
Kit
53.3 kDa
KIT, cKit, PBT
aa 544-976
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.1mM EDTA, 0.05% NP-40, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Tyrosine Kinases
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
Kinases & Inhibitors
Receptor Tyrosine Kinases
Kinase Assay
3815
10μg
PDGFR Kinase Family
Human
His Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
KIT
Baculovirus
Recombinant, Cytoplasmic
Signal Transduction