Learn More
Invitrogen™ Human KIT, His Tag Recombinant Protein
KIT Recombinant Human Protein
638.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000213 |
---|---|
Gen-Alias | KIT, cKit, PBT |
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | His Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11579286
|
Invitrogen™
P3081 |
10μg |
638.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10083172
|
Invitrogen™
PV3589 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15458403
|
Invitrogen™
PR4460D |
100 μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
KIT is a proto-oncogene encoding a transmembrane tyrosine kinase receptor for stem cell factor required for normal hematopoiesis, melangenesis and gametogenesis.Spezifikation
NP_000213 | |
Human | |
Baculovirus |
KIT, cKit, PBT | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.